2,3-Difluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC412360-250MG
APOSPC412360-250MGEA 340 EUR InStock
APOSPC412360-250MG
2,3-Difluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₇BF₂O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18434428
CAS-Nummer: 1402238-29-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge