4-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC412417-250MG
APOSPC412417-250MGEA 112 EUR InStock
APOSPC412417-250MG
4-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid, pinacol ester 97%
4-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706126
CAS-Nummer: 864754-47-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge