2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC412544-250MG
APOSPC412544-250MGEA 118 EUR InStock
APOSPC412544-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-5-boronic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyrimidine-5-boronic acid
Formel: C₆H₆BF₃N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375137
CAS-Nummer: 1401163-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge