5-Chloro-2-(difluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4127-250MG
APOSPC4127-250MGEA 453 EUR InStock
APOSPC4127-250MG
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Siedepunkt: 82…83 °C (0,03 mm Hg)
Melting Pt: 14…16 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412195
CAS-Nummer: 145742-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge