Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluor-5-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 84.6 EUR InStock
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluor-5-methylpyridin
2-Fluor-5-methylpyridin


Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 153…159 °C
Dichte: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041225
CAS-Nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge