4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4161-10G
APOSPC4161-10GEA 109 EUR InStock
APOSPC4161-10G
4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone 99%
4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone
Formel: C₁₁H₇FOS
Melting Pt: 97…99 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044554
CAS-Nummer: 579-49-7
EINECS: 209-442-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge