3-[(Chlorodifluoromethyl)thio]pentane-2,4-dione 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4192-1G
APOSPC4192-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC4192-1G
3-[(Chlorodifluoromethyl)thio]pentane-2,4-dione 98%
3-[(Chlorodifluoromethyl)thio]pentane-2,4-dione
Formel: C₆H₇ClF₂O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059533
CAS-Nummer: 42092-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge