1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC420009-1G
APOSPC420009-1GEA 1100 EUR InStock
APOSPC420009-1G
1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22415254
CAS-Nummer: 1363380-83-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge