1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC420010-1G
APOSPC420010-1GEA 1250 EUR InStock
APOSPC420010-1G
1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClF₂NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23703610
CAS-Nummer: 1363380-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge