(3,3-Difluorocyclobutyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC420015-1G
APOSPC420015-1GEA 1140 EUR InStock
APOSPC420015-1G
(3,3-Difluorocyclobutyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
(3,3-Difluorocyclobutyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClF₂N
MW: 171.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16987777
CAS-Nummer: 1250444-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge