3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC420016-1G
APOSPC420016-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC420016-1G
3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate 95%
3-Azetidineacetic acid trifluoroacetate
Formel: C₅H₉NO₂·CF₃CO₂H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986865
CAS-Nummer: 1202076-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge