6-Chloro-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4209-1G
APOSPC4209-1GEA 551 EUR InStock
APOSPC4209-1G
6-Chloro-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
6-Chloro-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₄ClF₅N₂
MW: 246.565 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972718
CAS-Nummer: 120769-98-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge