1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)hydrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4211-1G
APOSPC4211-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC4211-1G
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)hydrazin 97%
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
Formel: C₈H₈F₃N₃O₂
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052691
CAS-Nummer: 120940-43-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge