5-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC421137-250MG
APOSPC421137-250MGEA 799 EUR InStock
APOSPC421137-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18258830
CAS-Nummer: 340809-48-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge