2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC421159-250MG
APOSPC421159-250MGEA 114 EUR InStock
APOSPC421159-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16610250
CAS-Nummer: 823222-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge