(R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethane-1,2-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC421192-500MG
APOSPC421192-500MGEA 1030 EUR InStock
APOSPC421192-500MG
(R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethane-1,2-diol 95%
(R)-1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethane-1,2-diol
Formel: C₈H₈ClFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29077495
CAS-Nummer: 1453854-84-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge