Chloro(fluoro)acetyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4216-1G
APOSPC4216-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC4216-1G
Chloro(fluoro)acetyl chloride 96%
Chloro(fluoro)acetyl chloride
Formel: C₂HCl₂FO
Siedepunkt: 69 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861134
CAS-Nummer: 359-32-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge