1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4274-250MG
APOSPC4274-250MGEA 34.8 EUR InStock
APOSPC4274-250MG
1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene 95%
1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene
Formel: C₁₀H₉F₃
Siedepunkt: 106…107 °C/25mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059543
CAS-Nummer: 883547-73-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge