2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430102-1G
APOSPC430102-1GEA 568 EUR InStock
APOSPC430102-1G
2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
Formel: C₁₂H₈FN₃·CH₃SO₃H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16040217
CAS-Nummer: 1221449-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge