Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430111-1G
APOSPC430111-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC430111-1G
Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Formel: C₁₇H₂₃F₂NO₄
MW: 343.366 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18433564
CAS-Nummer: 851314-55-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge