2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430133-1G
APOSPC430133-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430133-1G
2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₁H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19686683
CAS-Nummer: 329710-82-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge