rel-(3R,4R)-4-Benzylamino-1-[tert-butoxycarbonyl]-3-fluoro piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430148-1G
APOSPC430148-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430148-1G
rel-(3R,4R)-4-Benzylamino-1-[tert-butoxycarbonyl]-3-fluoro piperidine
rel-(3R,4R)-4-Benzylamino-1-[tert-butoxycarbonyl]-3-fluoro piperidine
Formel: C₁₇H₂₅FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20261376
CAS-Nummer: 211108-52-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge