cis-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypiperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC430153-1G
APOSPC430153-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC430153-1G
cis-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypiperidine
cis-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₀H₁₈FNO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18791209
CAS-Nummer: 955028-88-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge