2,3-Difluoro-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430167-1G
APOSPC430167-1GEA 141 EUR InStock
APOSPC430167-1G
2,3-Difluoro-4-nitrophenol
2,3-Difluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185572
CAS-Nummer: 123173-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge