tert-Butyl-trans-3-(tert-butoxycarbonyloxy)-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430191-1G
APOSPC430191-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430191-1G
tert-Butyl-trans-3-(tert-butoxycarbonyloxy)-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl-trans-3-(tert-butoxycarbonyloxy)-4-fluoropyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₂₄FNO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22199429
CAS-Nummer: 1373503-73-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge