3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430219-1G
APOSPC430219-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC430219-1G
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
Formel: C₂₃H₁₉F₂N₃O₅
MW: 455.411 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27978602
CAS-Nummer: 1864061-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge