Ethyl 2,2-difluoro-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430250-1G
APOSPC430250-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC430250-1G
Ethyl 2,2-difluoro-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropanoate
Ethyl 2,2-difluoro-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropanoate
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12403972
CAS-Nummer: 321856-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge