1-tert-Butyl 3-Methyl 5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-1,3-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430260-1G
APOSPC430260-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430260-1G
1-tert-Butyl 3-Methyl 5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl 3-Methyl 5,5-difluoro-4-hydroxypiperidine-1,3-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₉F₂NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28155093
CAS-Nummer: 1864014-88-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge