cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430261-1G
APOSPC430261-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430261-1G
cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Formel: C₆H₁₁FO₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28348443
CAS-Nummer: 1864003-53-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge