tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430297-250MG
APOSPC430297-250MGEA 58 EUR InStock
APOSPC430297-250MG
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈F₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16250242
CAS-Nummer: 1255666-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge