1-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethanone oxalate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430327-1G
APOSPC430327-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC430327-1G
1-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethanone oxalate
1-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethanone oxalate
Formel: C₁₆H₁₈F₃NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026432
CAS-Nummer: 1198286-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge