4-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430513-100MG
APOSPC430513-100MGEA 149 EUR InStock
APOSPC430513-100MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
4-[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248882
CAS-Nummer: 28033-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge