2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430520-250MG
APOSPC430520-250MGEA 172 EUR InStock
APOSPC430520-250MG
2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol
2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04560903
CAS-Nummer: 22116-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge