1-(4-Fluorophenyl)homopiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430523-250MG
APOSPC430523-250MGEA 190 EUR InStock
APOSPC430523-250MG
1-(4-Fluorophenyl)homopiperazine
1-(4-Fluorophenyl)homopiperazine
Formel: C₁₁H₁₅FN₂
MDL Number: MFCD08059822
CAS-Nummer: 751468-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge