Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430527-500MG
APOSPC430527-500MGEA 200 EUR InStock
APOSPC430527-500MG
Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-6-fluorchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₉ClFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173350
CAS-Nummer: 77779-49-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge