5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430551-250MG
APOSPC430551-250MGEA 389 EUR InStock
APOSPC430551-250MG
5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
5-(4-(1,3-Dioxan-2-yl)-3-fluorophenyl)-2-chloropyridine
Formel: C₁₅H₁₃ClFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585365
CAS-Nummer: 1206969-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge