Diethyl 2-((4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430555-1G
APOSPC430555-1GEA 461 EUR InStock
APOSPC430555-1G
Diethyl 2-((4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Diethyl 2-((4-fluorophenylamino)methylene)malonate
Formel: C₁₄H₁₆FNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111036
CAS-Nummer: 26832-96-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge