Ethyl 4-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430569-250MG
APOSPC430569-250MGEA 504 EUR InStock
APOSPC430569-250MG
Ethyl 4-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 4-chloro-7-fluoro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁ClFNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16036879
CAS-Nummer: 311346-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge