6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430581-250MG
APOSPC430581-250MGEA 556 EUR InStock
APOSPC430581-250MG
6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
6-Fluoro-2-(pyrrolidin-3-yl)isoindolin-1-one
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O
MDL Number: MFCD14585250
CAS-Nummer: 1206969-88-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge