5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430584-100MG
APOSPC430584-100MGEA 567 EUR InStock
APOSPC430584-100MG
5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
5-(Methoxycarbonyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₃FN₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14585350
CAS-Nummer: 932396-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge