2,2,3-Trifluoro-2,3-dihydrobenzo[1,4]-dioxin-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430587-500MG
APOSPC430587-500MGEA 576 EUR InStock
APOSPC430587-500MG
2,2,3-Trifluoro-2,3-dihydrobenzo[1,4]-dioxin-5-ol
2,2,3-Trifluoro-2,3-dihydrobenzo[1,4]-dioxin-5-ol
Formel: C₈H₅F₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972979
CAS-Nummer: 1008452-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge