N-Succinimidyl trifluoroacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC430592-1G
APOSPC430592-1GEA 101 EUR InStock
APOSPC430592-1G
N-Succinimidyl trifluoroacetate 95%
N-Succinimidyl trifluoroacetate
Formel: C₆H₄F₃NO₄
Melting Pt: 176 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00595252
CAS-Nummer: 5672-89-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge