3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430598-500MG
APOSPC430598-500MGEA 671 EUR InStock
APOSPC430598-500MG
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
3-(3-Fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₅FN₂OS
MDL Number: MFCD14585315
CAS-Nummer: 1206969-22-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge