N-Allyl-2-(3-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430601-500MG
APOSPC430601-500MGEA 754 EUR InStock
APOSPC430601-500MG
N-Allyl-2-(3-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)acetamide
N-Allyl-2-(3-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1-yl)acetamide
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18157704
CAS-Nummer: 1258652-68-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge