p-Nitrophenyl 2-(m-trifluoromethylphenyl)-7-aza-spiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC430605-250MG
APOSPC430605-250MGEA 942 EUR InStock
APOSPC430605-250MG
p-Nitrophenyl 2-(m-trifluoromethylphenyl)-7-aza-spiro[3.5]nonane-7-carboxylate
p-Nitrophenyl 2-(m-trifluoromethylphenyl)-7-aza-spiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formel: C₂₂H₂₁F₃N₂O₄
MW: 434.408 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20926407
CAS-Nummer: 1225276-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge