2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4324-250MG
APOSPC4324-250MGEA 109 EUR InStock
APOSPC4324-250MG
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formel: C₉H₇F₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236349
CAS-Nummer: 239080-01-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge