4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 339 EUR InStock
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Siedepunkt: 101 °C/3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070814
CAS-Nummer: 67515-74-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge