5-Fluoruracil 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48 EUR InStock
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluoruracil 99%
5-Fluoruracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formel: C₄H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 190…200 °C/0,1mmHg
Melting Pt: 282…286 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006018
CAS-Nummer: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge