2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4385-100MG
APOSPC4385-100MGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC4385-100MG
2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole 98%
2-[(4-Ethoxyphenyl)amino]-4-(4-fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazole
Formel: C₁₈H₁₇FN₂OS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00129327
CAS-Nummer: 1092346-81-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge