(S)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC440003-250MG
APOSPC440003-250MGEA 582 EUR InStock
APOSPC440003-250MG
(S)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
(S)-3,3'-Bis(3,5-difluorophenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Formel: C₃₂H₁₈F₄O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17019237
CAS-Nummer: 1706439-53-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge